Learn More
Cytiva HEPA-Vent Filter
Verstärkte Glasfiltermedien durch doppelte Laminierung mit einem starken Polyester-Monofilament. Whatman™ HEPA-Vent Filter sind ideal für Luft- und Gasfiltrationen, bei denen hohe Retention, Schmutzaufnahmekapazität und Durchflussraten erforderlich sind.
Marke: Cytiva 6723-5000
122.06 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.16200kg
Beschreibung
Verstärkt Glasfiltermedien durch doppelte Laminierung mit einem starken Polyester-Monofilament. Whatman™ HEPA-Vent Filter sind ideal für Luft- und Gasfiltrationen, bei denen hohe Retention, Schmutzaufnahmekapazität und Durchflussraten erforderlich sind.
- Laminierte, hydrophobisch behandelte Glasmikrofaser
- Verhindert Kontamination durch Bakterien, Algen oder Pilzen in Fermentoren und Inkubatoren
- Hält 99.97 % aller Partikel ≥0.3 μm in der Luft zurück
- Autoklavierbar
- Bidirektionaler Fluss
- Filterfläche: 16 cm2
- Das Tiefenfilterdesign ermöglicht eine hohe Beladungskapazität
- Gewebekulturanwendungen
- Fusionsversiegelung
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Glasfaser | |
Polypropylen (PP) | |
1/4 bis 3/8 in. gestufter Anschluss | |
1/4 bis 3/8 in. gestufter Anschluss | |
Belüftungsfilter | |
50 mm |
HEPA-VENT 50 mm-Scheibe, Einlass 1/4 bis 3/8 Zoll Stufenolive, Auslass 1/4 bis 3/8 Zoll Stufenolive(10 St.) | |
16 cm2 | |
1/4 bis 3/8 Zoll SB | |
4,1 bar – Kapsel (60 psi) | |
10 Stück | |
50 mm |