Learn More
Fisherbrand™ pH/ATC-Gel-pH-elektrode mit Temperaturfühler, 3-in-1 combination
Fisherbrand™ accumet™ pH-Elektrode mit Doppelanschluss der AE-Serie unterstützen das accumet AE150 pH-Meter bei routinemäßigen pH-Messungen zu einem günstigen Preis
Marke: Fisherbrand™ 13-620-AE6
136.97 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die pH-Elektrode mit Einzeldiaphragma der accumet AE-Serie ist für die grundlegende Verwendung mit Proben bestimmt, die weder TRIS, Sulfide, Halogenide, Schwermetalle noch Protein enthalten.
Produktmerkmale:- PH-Einstabmesskette mit Einzelanschluss mit integriertem Temperatursensor (3-in-1)
- Wartungsarme mit Gel gefüllte Bezugselektrode
- Langlebiges Gehäuse aus Kunststoff
- Gehäuselänge 90 mm
- BNC-Anschluss
- 1 m langes Kabel
Serviceleistungen
6 Monate
Spezifikation
BNC-Anschluss | |
0 °C bis 80 °C | |
90 mm | |
pH 1 bis 13 |
13-636-AE150 accumet AE150 pH-Messgerät | |
PH/ATC-Elektrode mit Gel-Eindiaphragma | |
Kunststoff |
Videos
-
Fisherbrand accumet AE150 benchtop pH meter
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%