Learn More
Fisher Scientific™ Accu100 Reinstwassersystem
Reinstwasser für kritische Laboranwendungen Fisherbrand™ Accu100 Reinstwassersystem zur Herstellung von Reinstwasser Typ I aus RO, destilliertem oder deionisiertem Wasser.
Marke:  Fisher Scientific™ RS2200QUVPK
4388.27 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15409759
  • 7135.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-10-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Eigenständiger Reinstwasserspender
  • Externer Spender mit integriertem hochpräzisem Widerstandssensor mit einer Zellkonstante von 0.01 bis 1 cm zur Messung der Reinstwasserqualität direkt vor dem Entnahmepunkt
  • Volumetrische Ausgabe und Kalibrierung
  • Zur bequemen und schnellen, flexiblen Entnahme kann der Griff um 360° gedreht und aus der Halterung genommen werden
Multifunktionales Bedienfeld
  • Volumetrische Ausgabe und Kalibrierung
  • Alarme und Wartungsinformationen auf großem LCD-Farbbildschirm
  • Systemstatus-Überwachung in Echtzeit Produktwasserqualität/Widerstandsfähigkeit und Restnutzungsdauer der Kassette/UV-Lampe
AccuQuatro U-Paket
  • Patentierte leistungsstarke Ultrareinigungskassette
  • Totwasser-Mindestvolumen
  • Herstellung von ionen- und organisch freiem Reinstwasser
  • Auswahl an Ultrareinigungskassetten für Speisewasserarten
Spezifikation
Spezifikation
TOC: <10 ppb
Destilliertes Wasser, DI, RO, EDI
18,2 Mohm.cm bei 25 °C
0 bis 15 psi (0 bis 1 bar)
<1 ml
8.26 Zoll
17.3 Zoll
35 cm
6 kg
<0,1 CFU/ml
1,0 bis 1,5 l/min bei 25 °C
ACCU100 UV Reinstwassersystem, mit Spender
Accu100
5 °C° bis 45 °C°
21 cm
44 cm
13.2 lb
Name des Produkts
Fisher Scientific™ Accu100 Reinstwassersystem >