Learn More
Socorex™ Qualitix™ Sterilisationsbeutel
Sterilisationsbeutel, selbstschließend, Einmalgebrauch, Papier-PET/CPP Film
Marke: Socorex™ 3210.0816
Beschreibung
- Robustes, langlebiges Material
- Schnelle Inhaltsidentifizierung
- Große selbstdichtende Leiste, leicht zu schließen
- Chevron obere Dichtung für einfaches Öffnen
- Geeignet für Dampf- und EO-Gassterilisation
- Zwei Sterilisationsindikatoren
- Fünf verschiedene Größen
- Konformität mit ISO 17665-06, ISO 11135, CE
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Selbstklebend | |
83 x 160 mm |
ISO 17665-06, ISO 11135, CE | |
Papier |
Videos
-
Socorex Qualitix sterilisation pouches
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Socorex™ Qualitix™ Sterilisationsbeutel > 83 x 160 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur