Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Orion™ pH-Elektroden
Zur Lagerung und zum Schutz von ph-Elektroden.
Marke: Thermo Scientific™ 910005
41.82 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Lagern und schützen Sie Ihre pH-Elektroden mit dem Thermo Scientific™ Zubehör für Orion™ pH-Elektroden. Lagerungsflaschen sorgen für Schutz und Konditionierung von Elektroden, die nicht im Einsatz sind. Der Spitzenschutz schützt die pH-sensitive Membran von pH-Elektroden mit Glasschaft.
Elektrodenlagerungsflaschen
- Eignen sich für alle 6, 8 oder 12mm pH-Elektroden
Elektrodenkolbenschutz
- Für pH-Elektroden mit Glasschaft
- Verwendung mit Standard- oder Thermo Scientific™ Orion™ Sure-Flow™ pH-Elektroden—Ein Ende des Kolbenschutzes passt über Standardelektroden, während das andere Ende über Sure-Flow Elektroden passt, ohne die Sure-Flow Spülung zu stören
Spezifikation
Saugballschutz für pH-Elektroden aus Glas | |
Sure-Flow und Standard-Glaselektroden | |
Saugballschutz |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
30Stunden
2Minuten
52Sekunden
18
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.