Learn More
Fisherbrand™ Zubehör für Inkubations-Mini-Schüttler
Erforderliches Zubehör für Fisher Scientific™ Inkubations-Minischüttler
Marke:  Fisherbrand™ 88861101
84.58 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24162" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15554080
  • 114.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zubehör für Inkubations-Mini-Schüttler
  • Erhöhen Sie Leistungsfähigkeit und Flexibilität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1,5 bis 2,0 ml-Röhrchengestell mit Adapter (Durchm. 11,5 mm) max. Röhrchen: 50
50
Sonderangebote
  • Fisherbrand
    Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-Produkte
    Aktionscode: 24162
    Gültig bis zum2025-03-31
    Neues Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 31.03.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Jetzt sparen
  • Mehrere Hersteller
    Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
    Aktionscode: 25081
    Gültig bis zum2025-12-31
    Neues Angebot
    Jetzt Sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zubehör für Inkubations-Mini-Schüttler > Röhrchen-Gestell mit Adapter; Max.: 50 Röhrchen