Learn More
Fisherbrand™ Zubehör für Inkubations-Mini-Schüttler
Erforderliches Zubehör für Fisher Scientific™ Inkubations-Minischüttler
Marke: Fisherbrand™ 88861135
23.10 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24162" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zubehör für Inkubations-Mini-Schüttler
- Erhöhen Sie Leistungsfähigkeit und Flexibilität
Spezifikation
Klammer für 25 ml-Edelstahlkolben | |
20 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Fisherbrand
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-ProdukteAktionscode: 24162Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
1Stunden
20Minuten
45Sekunden
41 -
Mehrere Hersteller
Verbrauchsmaterial Monatliche Promotion
Entdecken Sie exklusive monatliche Angebote für unentbehrliche Verbrauchsmaterialien und sparen Sie unschlagbar.Aktionscode: 24222Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
1Stunden
20Minuten
45Sekunden
41Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92% -
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Neues Angebot Jetzt Sparen