Learn More
BINDER™ Access Port
Access port with silicone plug for use with KB65, KB130, KB260, KB470, KB720, and KB 1060.
505.00 € - 943.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) KB 65, KB 130, KB 260, KB 470, KB 720, KB 1060
Material Silicone
Typ Access Port
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Anschlussgröße Anschlüsse Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anschlussgröße Anschlüsse Preis Menge & Verfügbarkeit  
30238217
Unterlagen ansehen
BINDER™
8012-2465
30 mm 1 on Left Side
505.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30238325
Unterlagen ansehen
BINDER™
8012-2466
50 mm 1 on Left Side
589.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30238359
Unterlagen ansehen
BINDER™
8012-2467
100 mm 1 on Left Side
943.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30238377
Unterlagen ansehen
BINDER™
8012-2468
30 mm 1 on Right Side
505.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30238245
Unterlagen ansehen
BINDER™
8012-2469
50 mm 1 on Right Side
589.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30238224
Unterlagen ansehen
BINDER™
8012-2470
100 mm 1 on Right Side
943.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30238284
Unterlagen ansehen
BINDER™
8012-2471
50 mm 1 on Top
589.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30238203
Unterlagen ansehen
BINDER™
8012-2472
100 mm 1 on Top
943.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30238260
Unterlagen ansehen
BINDER™
8012-2497
30 mm 1 on Top
505.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Round access port with silicone plug
  • Choose between 30, 50, or 100 mm plug
  • Available on left, right, or top of the chamber
  • For use with KB65, KB130, KB260, KB470, KB720, and KB 1060
Spezifikation
Spezifikation
KB 65, KB 130, KB 260, KB 470, KB 720, KB 1060
Silicone
Access Port
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Access Port