Learn More
BINDER™ Access Port
Access port with silicone plug for use with KB65, KB130, KB260, KB470, KB720, and KB 1060.
Marke: BINDER™ 8012-2466
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Round access port with silicone plug
- Choose between 30, 50, or 100 mm plug
- Available on left, right, or top of the chamber
- For use with KB65, KB130, KB260, KB470, KB720, and KB 1060
Spezifikation
KB 65, KB 130, KB 260, KB 470, KB 720, KB 1060 | |
Access Port | |
50 mm |
Silicone | |
1 on Left Side |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Access Port > Access Port, 50 mm, Left
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur