Learn More
BINDER™ Access Port
Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Anschlussgröße:
30 mm
50 mm
100 mm
Anschlüsse:
1 auf der linken Seite
1 auf der rechten Seite
1 oben
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Round access port with silicone plug
- Choose between 30, 50, or 100 mm plug
- Available on left, right, or top of the chamber
- For use with KB65, KB130, KB260, KB470, KB720, and KB 1060
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | KB 65, KB 130, KB 260, KB 470, KB 720, KB 1060 |
| Material | Silicone |
| Typ | Access Port |
| Anschlüsse | 1 oben |
| Anschlussgröße | 30 mm |