Learn More
Thermo Scientific™ 1.2-ml-Lagerungsplatte
Lagerungsplatten mit U-Boden, 1,2 ml, zur Optimierung der Suspensionszellkultur.
Marke: Thermo Scientific™ AB-0564/K
Beschreibung
Thermo Scientific™ Abgene™ Polypropylen-Mikrotiterplatten und DeepWell-Platten bieten Lagerungssicherheit für Assays, chemische Bibliotheken oder die Lagerung von Proben für den Zwischen- oder Langzeitgebrauch. Abgene Mikrotiterplatten werden gemäß den strengen Spezifikationen in unserem ISO 9001-konformen Reinraum der Klasse 100.000 mit hochwertigen medizinischen Harzen aus reinem Polypropylen hergestellt, die die hohe Qualität und Leistung der Lagerungsplatten gewährleisten. Diese Mikrotiter- und DeepWell-Platten wurden gemäß ANSI-Standards entwickelt und sind mit einer Vielzahl automatisierter Liquid-Handling-Verfahren für Arbeitsabläufe mit hohem Durchsatz kompatibel. Die Polypropylen-Lagerungsplatten werden mit Spindel-, Pyramiden-, U- und V-Bodenwells sowie einem breiten Volumenspektrum für die meisten Anwendungen angeboten.
Besondere Merkmale
- Runde Well-Form zur optimalen Probenrückgewinnung oder quadratisch zur Maximierung des Probenvolumens gemäß ANSI-Stellfläche
- Jedes Well verfügt über einen getrennten Siegelrand, um Kreuzkontamination zu verhindern
- U-förmige Well-Böden eignen sich ideal zur Proben-Resuspension
- Polypropylen (AB-1068, Polystyrol)
- DMSO-resistent (100 %); Ethanol (100 %); Isopropanol (100 %)
- Geeignet zum Autoklavieren (15 Minuten bei 121 °C) oder zur Gammabestrahlung
- Versiegelungsmöglichkeiten: Klebeversiegelungen, Heißversiegelungen, Lagerplattenkappen und Kappenstreifen sowie Versiegelungsmatten für Lagerplatten
- Reinraumproduktion
- ANSI-Format für Kompatibilität mit automatisierten Systemen
Spezifikation
Custom Barcoding Available | |
96-Well | |
8 x 12 | |
Einzeln verpackt | |
ABgene | |
96 Well-Platte | |
Polypropylene | |
96 | |
Unbehandelt | |
Yes | |
50 | |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren. | |
PCR-fähig |
Zertifiziert RNase-, PCR, DNase- und Human-DNA-frei. ANSI-konform | |
96-Well-Platten aus Polypropylen zur Probenverarbeitung und Probenlagerung | |
Nicht autoklavierbar | |
PP mit geringer Bindungsaffinität | |
Schwarz | |
ALPS5000, ALPS3000 und ALPS50V Heißsiegelgeräte, automatische Liquid Handler, Multidrop Combi, Zentrifugen, Ultralow-Tiefkühlgeräte, Liquid Handler | |
1200 μl | |
Reinraum | |
Rund | |
Automatisierung von Liquid Handlern, Biobanking, Genomik, Probenvorbereitung, NGS, Sequenzierung, Long- und Short-Term Storage, Arzneimittelforschung, Impfstoffforschung, PCR- und qPCR-Probenvorbereitung | |
1 | |
Yes | |
ANSI/ SLAS-Standard |