Learn More
DWK Life Sciences™ Cryule™ Gold-Band™ Kryoampullen
Zur Konservierung biologischer Materialien mit flüssigem Stickstoff
Marke:  DWK Life Sciences™ 651486
117.91 EUR gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11825313
  • 140.00 € / 144 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Kryoröhrchen sind nur für die Platzierung in der Dampfphase von LN und nicht in der Flüssigphase von LN vorgesehen. Durch Eintauchen der Röhrchen in die Flüssigphase kann Flüssiggas in die Röhrchen eindringen, was bei Entnahme zur schnellen Verdampfung mit einer möglicherweise heftigen Explosion oder zum Auslaufen des Flüssiggases aus Röhrchen/Verschlussbereich führen kann.
Zur Verhinderung einer Kryoröhrchenexplosion niemals die LN-Lagereinheiten überfüllen. Röhrchen vor Verwendung auf sichtbaren Defekte um die Verschlussränder überprüfen. Verwenden Sie bei Entnahme der Röhrchen aus der Kryolagerung immer Vollgesichtsmasken, schwere Sicherheitshandschuhe und Laborschutzkleidung. Lassen Sie Röhrchen immer in einer biologischen Sicherheitswerkbank langsam warm werden. Verwenden Sie Kryoröhrchen niemals erneut.
Beschreibung
Beschreibung
  • Für die Lagerung biologischer Proben im Glas
  • Vorgeritzte Ampullen, kein anfeilen
  • Aus Borosilikatglas mit geringen extrahierbaren Bestandteilen, konform mit USP Typ I und ASTM E438 Typ I, Klasse A
  • Kann in der Dampfphase des flüssigen Stickstoffes gelagert werden
  • Spezielle Form erlaubt die Lagerung bei niedrigen Temperaturen und schnelles Auftauen
  • Volumen: 1,2mL
  • φ/H: 11.8/58mm
  • φ Oben: 5mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 mL
Vorgegebene Kryogenampulle
1,15 cm
7 cm
0.5 cm
ASTM E438 Typ I
Borosilikatglas
Durchsichtig
0.45 Zoll
2,75 in.
0.19 Zoll
Dokumentation
Catalogs
Name des Produkts
DWK Life Sciences™ Cryule™ Gold-Band™ Kryoampullen > 2 ml; vorjustiert; Durchm. X H: 11.5 x 70 mm