Learn More
Thermo Scientific™ 9-mm-Klarglasfläschchen mit Schraubgewinde
Praktisch kein Durchdrücken des Septums und verbesserte Versiegelung mit Fläschchen, die mit dem innovativen Advanced Vial Closure System (AVCS) ausgestattet sind.
Marke:  Thermo Scientific™ 4-SVQ
129.99 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11533680
  • 143.00 € / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
9-mm-Fläschchen mit Schraubgewinde
15 mm
15 mm
4,0 ml
Flachboden
Schraubverschluss
500
9 mm
3,5 ml
9 mm
Klar
Glas
<500 μl
4 ml
46 mm
Fläschchen mit 9 mm-Schraubgewinde
Nein
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 9-mm-Klarglasfläschchen mit Schraubgewinde > Klarglas; 15 x 46 mm; Flachboden; 4 ml
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.