Learn More
Thermo Scientific™ Precision™ Universalwasserbäder
Geeignet für zahlreiche Anwendungsbereiche mit Allzweck-Wasserbädern und zur Aufrechterhaltung einer Temperatur von der Umgebungstemperatur bis 100 °C konzipiert. Die Hochleistungsbäder haben ein Volumen von 2 l bis 28 l.
Marke: Thermo Scientific™ TSGP02
619.58 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Unterstützen Sie eine Vielzahl von Anwendungen mit Thermo Scientific™ Precision™ Universalwasserbädern, die für die Aufrechterhaltung der Wassertemperatur von Umgebungstemperatur bis 100 °C ausgelegt sind. Diese robusten Hochleistungsbäder reichen von 2 bis 28 l, einschließlich flacher Modelle. Der Übertemperaturschutz verhindert unkontrollierte Temperaturanstiege und mit automatisch ein- und ausschaltenden Zeitschaltuhren können Sie Betriebszeitpläne optimieren. Die mit Epoxidpulver beschichtete Außenfläche bietet hervorragende chemische und Korrosionsbeständigkeit, und die Kammer lässt sich mit ihrem einteiligen Innenraum aus rostfreiem Edelstahl leicht reinigen.
- Durch die kleinere Stellfläche gegenüber früheren Modellen gewinnen Sie mehr Platz auf Ihrem Arbeitstisch.
- Eine moderne Mikroprozessorsteuerung gewährleistet eine erweiterte Funktionalität.
- Schützen Sie Ihre Arbeit durch akustische Alarme
- Komfortable Speicherung häufig verwendeter Einstellungen mit vier voreingestellten Temperaturwerten
- Einfache Bedienung und Überwachung mit symbolbasiertem grafischem Display
- Mit der neuartigen Scharnierkonstruktion lässt sich der Deckel leicht aufklappen und entfernen.
- Vermeidet Badschäden und Überhitzung durch eine Schutzabschaltung bei zu niedrigem Füllstand
- Vereinfachter Betrieb mit Schnellkupplungsablauf für Modelle mit einem Fassungsvermögen von 10, 20 und 28 l sowie Dual-Modelle
Spezifikation
Edelstahl | |
2 l Universalwasserbad | |
UL, CE | |
Monochrom-LCD | |
Durchsichtige Abdeckung aus Polycarbonat und Gummiabzug | |
Precision GP 02 | |
±0,1 °C | |
230 x 199 x 233 mm (9.1 x 7.8 x 9.2 in.) | |
1,5-1,8 / 0,7-0,9 (120 V/230 V) |
Digital | |
2 l | |
Umgebungstemperatur bis 90 °C | |
200 W | |
Epoxidpulverbeschichteter Stahl | |
4 | |
±0,2 °C | |
120/230 V 50/60 Hz |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Exklusive Sonderangebote für Geräte und Instrumente
Nutzen Sie unser zeitlich begrenztes Angebot an hochwertigen Geräten und Instrumenten, um Ihre Forschungs- und Laborkapazitäten zu verbessern.Aktionscode: 24069Gültig bis zum: 2025-06-30