Learn More
Fisherbrand™ 9-mm-Glasfläschchen mit kurzem Gewinde und integriertem Mikroeinsatz, breite Öffnung
61.13 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- 9 mm
- Kurzgewinde
- Glas
- Weite Öffnung
- Durchsichtig
Spezifikation
Einsatz und Boden verschmolzen | |
11,6 mm | |
0,4 mL | |
Kurzgewinde | |
Konischer integrierter Einsatz | |
0,3 ml | |
32 mm | |
1. hydrolytische Klasse | |
Nein |
Durchsichtig | |
Glas | |
GC, HPLC | |
CleanPack, Polypropylen-Box | |
<3 μl | |
Flachboden | |
100 | |
ND9 |
Videos
-
Fisherbrand 9 mm Short Thread Glass Vial
-
Fisherbrand 9 mm Short Thread Glass Vial DE
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%