Learn More
Corning™ Gewebekulturbehandelte 96-Well Mikrotiterplatten
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Verpackung:
20/Beutel; 100/Karton
Einzeln verpackt; 48/Karton
Beschreibung
- Gegossenes Polystyrol mit undurchsichtigen Wänden und durchsichtigem Boden
- Die Böden sind 60 % dünner als herkömmliche Mikrotiterplatten aus Polystyrol für eine geringere Hintergrundfluoreszenz und zur Ermöglichung von Messungen bis hinunter zu 340 nm
- Die undurchsichtigen schwarzen oder weißen Wände verhindern Crosstalk zwischen Wells
- Empfohlene Arbeitsvolumen von 75 bis 200 μl
- Erhältlich unbehandelt für lösungsbasierte Assays, mit hoher Bindungskapazität für Immunoassay-Anwendungen oder zellkulturbehandelt für Zellwachstum
- Behandelte Oberflächen sind nicht beschichtet, erfordern keine besondere Behandlung und sind bei Raumtemperatur stabil
- Sterile Mikrotiterplatten werden durch Gammastrahlung sterilisiert und als nicht pyrogen zertifiziert
- Ideal für serielle Verdünnungen, Hämagglutinations- oder Fällungstests und allgemeine Lagerungsanwendungen
- Die Plattenmaße entsprechen den üblichen Branchennormen
Bestellinformation
Kat.- Nr. 07-200-568 ist auch im 25er-Pack erhältlich.
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
- Zertifizierungen und Gütesiegel
- ‚Energy Star’-Zertifizierung
Spezifikation
Spezifikation
Format | Standard |
Deckel | Mit Deckel |
Kulturfläche | 0,32 cm2 |
Array | 8 x 12 |
Verpackung | 20/Beutel; 100/Karton |
Farbe | Weiß, Mit durchsichtigem Boden |
Material | Polystyrol |
Anzahl Wells | 96 |
Arbeitsvolumen (metrisch) | 75 bis 200 μl |
Sterilität | Steril |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Dokumentation
Product Information
Product Information
COR001 Lifescience Guid
DateigrößeVersion: 7 MB
Sonderangebote
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Gewebekulturbehandelte 96-Well Mikrotiterplatten >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur