Learn More
Corning™ Gewebekulturbehandelte 96-Well Mikrotiterplatten
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Click to view available options
Verpackung:
20/Beutel; 100/Karton
Einzeln verpackt; 48/Karton
Beschreibung
- Gegossenes Polystyrol mit undurchsichtigen Wänden und durchsichtigem Boden
- Die Böden sind 60 % dünner als herkömmliche Mikrotiterplatten aus Polystyrol für eine geringere Hintergrundfluoreszenz und zur Ermöglichung von Messungen bis hinunter zu 340 nm
- Die undurchsichtigen schwarzen oder weißen Wände verhindern Crosstalk zwischen Wells
- Empfohlene Arbeitsvolumen von 75 bis 200 μl
- Erhältlich unbehandelt für lösungsbasierte Assays, mit hoher Bindungskapazität für Immunoassay-Anwendungen oder zellkulturbehandelt für Zellwachstum
- Behandelte Oberflächen sind nicht beschichtet, erfordern keine besondere Behandlung und sind bei Raumtemperatur stabil
- Sterile Mikrotiterplatten werden durch Gammastrahlung sterilisiert und als nicht pyrogen zertifiziert
- Ideal für serielle Verdünnungen, Hämagglutinations- oder Fällungstests und allgemeine Lagerungsanwendungen
- Die Plattenmaße entsprechen den üblichen Branchennormen
Bestellinformation
Kat.- Nr. 07-200-568 ist auch im 25er-Pack erhältlich.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Format | Standard |
Deckel | Mit Deckel |
Kulturfläche | 0,32 cm2 |
Array | 8 x 12 |
Verpackung | Einzeln verpackt; 48/Karton |
Farbe | Weiß, Mit durchsichtigem Boden |
Material | Polystyrol |
Anzahl Wells | 96 |
Arbeitsvolumen (metrisch) | 75 bis 200 μl |
Sterilität | Steril |