Learn More
Falcon™ Gewebekulturbehandelte 96-Well Mikrotiterplatten
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Farbe:
Weiß, Mit durchsichtigem Boden
Packungsgröße:
32 Stück
Beschreibung
- Flacher Boden; mit Deckel
- Lagerung: -20 °C bis +60 °C
- Steril; Medizinprodukt der Klasse I
- Auswahl zwischen Schwarz oder Weiß/Transparent
- Oberfläche: 10 cm²
- 8 pro Packung; 32 pro Karton
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Deckel | Mit Deckel |
| Kulturfläche | 0,34 cm2 |
| Array | 8 x 12 |
| Bindungsart | TC-behandelt |
| Farbe | Weiß, Mit durchsichtigem Boden |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Steril |
| Oberflächenbehandlung | Zellkultur |
| Mehr anzeigen |