Learn More
9-Bromo-10-Phenylanthracen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15432159
9-Bromo-10-Phenylanthracen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15432159
5 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 15432159
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64794.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird als OLED-Material verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in heißem Toluol, Dimethylformamid.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23674-20-6
Summenformel C20H13Br
Molekulargewicht (g/mol) 333.228
MDL-Nummer MFCD00230983
InChI-Schlüssel WHGGVVHVBFMGSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10-bromo-9-phenylanthracene, anthracene, 9-bromo-10-phenyl, 9-bromo-10-phenyl-anthracene, ksc201k3d, 9-bromo-10-phenyl anthraceneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 4155836
IUPAC-Name 9-Brom-10-Phenylanthracen
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC=CC3=C(C4=CC=CC=C42)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Bromo-10-phenylanthracene
Schmelzpunkt 154°C to 158°C
Farbe Gelb
Menge 5 g
Beilstein 2277064
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in hot toluene,dimethylformamide.
Formelmasse 333.23
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer81302673 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberH64794.06,H64794.03
ChargennummerQ02G009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberH64794.06,H64794.03
ChargennummerP04F005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberH64794.06,H64794.03
Name des Produkts
9-Bromo-10-Phenylanthracen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >