Learn More
9-Bromo-10-Phenylanthracen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Wird als OLED-Material verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in heißem Toluol, Dimethylformamid.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 9-Bromo-10-phenylanthracene |
Schmelzpunkt | 154°C to 158°C |
Farbe | Gelb |
Menge | 1 g |
Beilstein | 2277064 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Soluble in hot toluene,dimethylformamide. |
Formelmasse | 333.23 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Pulver |