Learn More
Rubren, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10449060
Rubren, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10449060
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10449060
Marke: Thermo Scientific Acros 132380010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 517-51-1
Summenformel C42H28
Molekulargewicht (g/mol) 532.67
MDL-Nummer MFCD00003703
InChI-Schlüssel YYMBJDOZVAITBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym rubrene, 5,6,11,12-tetraphenylnaphthacene, rubren, naphthacene, 5,6,11,12-tetraphenyl, rubrene, powder, acmc-209kvj, 5,11,12-tetraphenyltetracene, 5,11,12-tetraphenylnaphthacene, naphthacene,6,11,12-tetraphenylMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 68203
IUPAC-Name 5,6,11,12-Tetraphenyltetracen
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC=CC3=C(C4=C(C5=CC=CC=C5C(=C24)C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rubrene
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 330°C to 335°C
Farbe Rot
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 05, II, 726
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble
Formelmasse 532.67
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466567 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2024 Catalog Number132385000,132380010
ChargennummerA0452686 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/05/2023 Catalog Number132385000,132380010
ChargennummerA0412973 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number132385000,132380010
ChargennummerA0407639 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number132385000,132380010
ChargennummerA0431578 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/06/2021 Catalog Number132385000,132380010
Name des Produkts
Rubren, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >