Learn More
9,10-Diphenylanthracen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 9, 10-Diphenylanthracene |
Namenshinweis | 99% |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 248°C to 252°C |
Farbe | Gelb bis Beige |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467466 | Analysenzertifikat | 30/01/2025 | 117200010,117200050 |
A0449587 | Analysenzertifikat | 25/01/2023 | 117200010,117200250,117200050 |
A0393581 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 117200010,117200250,117200050 |
A0321065 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 117200010,117200250,117200050 |
A0418138 | Analysenzertifikat | 29/09/2022 | 117200010,117200250,117200050 |
Sicherheit und Handhabung
- 9,10-Diphenylanthracene