Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Kontaktloses Infrarot-Thermometer
Die tragbaren Thermometer messen die Oberflächentemperatur mittels Infrarotstrahlung in einem Sichtfeld von 6:1 bis 8:1
Marke: Fisherbrand™ 90008-81
195.04 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Diese tragbaren Thermometer für die Infrarotmessung der Oberflächentemperatur weisen ein Messfeld von 6:1 bis 8:1 auf. Diese Fisher Scientific™ Traceable™ Infrarotthermometer eignen sich ideal für die Messung der Temperatur von Kraft- und Schmierstoffen, für Elektronik und in Gartenbau und Landwirtschaft.
- Wenn ein Gerät ein Sichtfeld von 7:1 hat und das Thermometer 14 in. (35,6 cm) vom Objekt entfernt liegt, liest es Infrarotstrahlung von einem Punkt mit 2 in. Durchm. (5,1 cm)
- Umschalten auf Celsius- oder Fahrenheitsskalen Laserstrahl-Sichtfeld ermöglicht präzise Ausrichtung auf die Zieloberfläche
- 15-077-57 und 06-664-39 gewährleisten genaue Messungen durch eine einstellbare Steuerung, die die Unterschiede im Infrarot-Emissionsgrad der Oberflächen von Objekten berücksichtigt
- Probennahme in einer Sekunde, Taste für Hintergrundbeleuchtung, Datenhaltung, Batteriestandsanzeige und zwei Messbereiche
Zertifizierungen
Traceable-Bescheinigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST | |
Zwei Batterien Typ AA, Armband | |
178 mm | |
1 s | |
6 oz. | |
Infrared Thermometer Gun | |
500 °C | |
− 60°C | |
-60° bis +500°C | |
AAA | |
Digital-LCD |
Zur Verwendung in Anlagen und Feldanwendungen, in der Erdöl- und Elektronikindustrie. (Nicht für medizinische Zwecke bestimmt.) | |
7 in. | |
178 mm | |
1 ° | |
0.17 kg | |
932 °F | |
-76 °F | |
-76° bis +932°F | |
Yes | |
±2 °C oder 2 % | |
3.8 cm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30