Learn More
Thermo Scientific™ Siliciumdioxid-Partikelgrößenstandards der Serie 8000
Diese monodispersen Siliciumdioxid-Mikrosphären, die zum Kalibrieren von Geräten und als Spacer eingesetzt werden, zeichnen sich bei der Verwendung von Lösungsmitteln durch ausgezeichnete Haltbarkeit und chemische Stabilität aus.
Marke: Thermo Scientific™ 8100
Beschreibung
Thermo Scientific™ Siliciumdioxid-Partikelgrößenstandards der Serie 8000, monodisperse Silika-Mikrosphären, die zum Kalibrieren von Geräten und als Spacer eingesetzt werden, zeichnen sich bei der Verwendung von Lösungsmitteln durch ausgezeichnete Haltbarkeit und chemische Stabilität aus. Standards sind anhand von NIST™ rückverfolgbaren mittleren Durchmessern kalibriert und zertifiziert und eignen sich für eine Vielzahl von Partikelmessungen.
Eigenschaften:
- Standards sind für Anwendungen vorgesehen, bei denen monodisperse anorganische Sphären benötigt werden.
- Undurchsichtige Sphären sind bei optischer und Elektronenstrahlung kontrastreicher als Polymerpartikel; wie Glas hat auch Siliciumdioxid eine deutlich höhere Dichte als Polystyrol.
Spezifikation
Ohne | |
Sofern nicht anders angegeben, sollte das Produkt gekühlt gelagert werden (2 ° bis 8 °C), es darf jedoch nicht eingefroren werden. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen. Produkt umfasst Rührstab für kontinuierliches Mischen während der Probenanalyse. | |
1 μm | |
Amorphes Siliciumdioxid | |
15 ml | |
s = 0,02 um , 2,0 % CV | |
Kalibrierung und Ausrichtung der Durchflusszytometrie |
2% Feststoff | |
Die Silikapartikelserie 8000 wurden für Anwendungen entwickelt, die monodisperse anorganische Kugeln erfordern. Sie haben eine viel höhere Dichte als Polymerpartikel. | |
Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST | |
1,8 bis 2.2g/cm ³ | |
1,40 bis 1,46 bei 589 nm (25 ° C) | |
Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil. | |
Silika-Partikelgrößenstandard |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
253309 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 8100 |
265175_0326 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 8100 |
266067 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 8100 |
265175 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 8100 |
260026 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 8100 |