Learn More
Memmert™ Vollglastür für UF1060plus, max. 300 °C
Vollsichtglastür aus vier isolierten Glasschichten.
Marke:  Memmert™ UF1060plusB1
Artikelnummer. 17558835
  • 2730.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zubehör
  • Vollsicht
  • Glas (4 Schichten)
  • Temperaturbereich bis zu 300 °C
Spezifikation
Spezifikation
UF1060plus Ofen
Bis zu 300 °C
Vollsichtglastür
Glas
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Memmert™ Vollglastür für UF1060plus, max. 300 °C > Kann verwendet werden mit: UF1060plus