Learn More
Thermo Scientific™ Siliciumdioxid-Partikelgrößenstandards der Serie 8000
Diese monodispersen Siliciumdioxid-Mikrosphären, die zum Kalibrieren von Geräten und als Spacer eingesetzt werden, zeichnen sich bei der Verwendung von Lösungsmitteln durch ausgezeichnete Haltbarkeit und chemische Stabilität aus.
304.00 € - 574.00 €
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11884143
|
Thermo Scientific™
8070 |
0,7 μm |
304.00 €
15 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11894143
|
Thermo Scientific™
8100 |
1 μm |
574.00 €
15 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11503153
|
Thermo Scientific™
8100 |
1 μm | N/A | ||||||
11884153
|
Thermo Scientific™
8150 |
1,5 μm |
307.00 €
15 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11874143
|
Thermo Scientific™
8050 |
0,49 μm ± 0,02 μm | N/A | ||||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Siliciumdioxid-Partikelgrößenstandards der Serie 8000, monodisperse Silika-Mikrosphären, die zum Kalibrieren von Geräten und als Spacer eingesetzt werden, zeichnen sich bei der Verwendung von Lösungsmitteln durch ausgezeichnete Haltbarkeit und chemische Stabilität aus. Standards sind anhand von NIST™ rückverfolgbaren mittleren Durchmessern kalibriert und zertifiziert und eignen sich für eine Vielzahl von Partikelmessungen.
Eigenschaften:
- Standards sind für Anwendungen vorgesehen, bei denen monodisperse anorganische Sphären benötigt werden.
- Undurchsichtige Sphären sind bei optischer und Elektronenstrahlung kontrastreicher als Polymerpartikel; wie Glas hat auch Siliciumdioxid eine deutlich höhere Dichte als Polystyrol.
Spezifikation
Silika-Partikelgrößenstandard |