Learn More
Agilent BioTek 800 TS Absorptionsleser, IVD
Der BioTek 800 TS Absorptionsleser ist ein preiswerter, hochwertiger Mikrotiterplatten-Reader für Assays im 6- bis 384-Well-Format.Für In-vitro-Diagnostik.
6975.00 € - 9120.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Mikrotiterplatten-Lesegerät |
---|---|
Detektortyp | Fotodiode |
Schnittstelle | USB |
Lichtquelle | Wolfram-Halogenlampe |
Reading Options | Endpunkt-, Kinetik-, Well-Bereich-Scanning |
Produktcode | Marke | Modell | Filter | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Filter | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17207799
![]() |
Agilent BioTek
800TS-SI |
800TS. | 405, 450, 490, 630 nm | 6- bis 96-Well-Platten; 400 bis 750 nm, Schütteln |
6975.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17227799
![]() |
Agilent BioTek
800TSI-SI |
800TSI. | 405, 450, 490, 630 nm | 6- bis 96-Well-Platten, 400 bis 750 nm, Schütteln, Inkubation |
8765.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17247799
![]() |
Agilent BioTek
800TSNB-SI |
800TSNB. | 405, 450, 490, 630 nm | 6- bis 384-Well-Terasaki-Platten, 400 bis 750 nm |
7952.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17267799
![]() |
Agilent BioTek
800TSUV-SI |
800TSUV. | 340, 405, 450, 490, 630 nm | 6- bis 96-Well-Platten; 340 bis 750 nm, Schütteln |
7330.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17287799
![]() |
Agilent BioTek
800TSUVI-SI |
800TSUVI. | 340, 405, 450, 490, 630 nm | 6- bis 96-Well-Platten, 340 bis 750 nm, Schütteln, Inkubation |
9120.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Der BioTek 800 TS Absorptionsleser ist ein kostengünstiges, hochwertiges Mikrotiterplatten-Lesegerät für Assays im 6- bis 384-Well-Format. Zu den Anwendungen gehören ELISA, Proteinquantifizierung, Enzymkinetik und zellbasierte Assays.
Der Farb-Touchscreen zeigt eine visuelle Benutzeroberfläche, die eine schnelle und einfache Programmierung ermöglicht. Umfangreiche Funktionalität und Datenanalyse leistet die Software Gen5. Der 800 TS in Kombination mit dem 50 TS Wäscher stellt ein kompaktes, vielseitiges und kostengünstiges System zur Automatisierung vieler Anwendungsabläufe dar.
Spezifikation
Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
USB | |
Endpunkt-, Kinetik-, Well-Bereich-Scanning | |
Gen5 Datenanalysesoftware, Gen5 Secure für Konformität mit 21 CFR Part 11 (Option) | |
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform. | |
100/240 V | |
8 kg |
Fotodiode | |
Wolfram-Halogenlampe | |
Linear (außer NB-Konfigurationen) | |
10 nm | |
Messung der Extinktion in Mikrotiterplatten-basierten Assays | |
18,5 lb. |