Learn More
Agilent BioTek 800 TS Absorptionsleser, IVD
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17247799 Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Filter:
340, 405, 450, 490, 630 nm
405, 450, 490, 630 nm
Enthält:
6- bis 384-Well-Terasaki-Platten, 400 bis 750 nm
6- bis 96-Well-Platten, 340 bis 750 nm, Schütteln, Inkubation
6- bis 96-Well-Platten, 400 bis 750 nm, Schütteln, Inkubation
6- bis 96-Well-Platten; 340 bis 750 nm, Schütteln
6- bis 96-Well-Platten; 400 bis 750 nm, Schütteln
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17247799
Marke: Agilent BioTek 800TSNBSI
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Der BioTek 800 TS Absorptionsleser ist ein preiswerter, hochwertiger Mikrotiterplatten-Reader für Assays im 6- bis 384-Well-Format.Für In-vitro-Diagnostik.
Der BioTek 800 TS Absorptionsleser ist ein kostengünstiges, hochwertiges Mikrotiterplatten-Lesegerät für Assays im 6- bis 384-Well-Format. Zu den Anwendungen gehören ELISA, Proteinquantifizierung, Enzymkinetik und zellbasierte Assays.
Der Farb-Touchscreen zeigt eine visuelle Benutzeroberfläche, die eine schnelle und einfache Programmierung ermöglicht. Umfangreiche Funktionalität und Datenanalyse leistet die Software Gen5. Der 800 TS in Kombination mit dem 50 TS Wäscher stellt ein kompaktes, vielseitiges und kostengünstiges System zur Automatisierung vieler Anwendungsabläufe dar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Mikrotiterplatten-Lesegerät
Detektortyp Fotodiode
Schnittstelle USB
Lichtquelle Wolfram-Halogenlampe
Reading Options Endpunkt-, Kinetik-, Well-Bereich-Scanning
Schütteln Linear (außer NB-Konfigurationen)
Software Type Gen5 Datenanalysesoftware, Gen5 Secure für Konformität mit 21 CFR Part 11 (Option)
Bandbreite 10 nm
Zertifizierung/Konformität CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform.
Filter 405, 450, 490, 630 nm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Messung der Extinktion in Mikrotiterplatten-basierten Assays
Enthält 6- bis 384-Well-Terasaki-Platten, 400 bis 750 nm
Modell 800TSNB.
Spannung 100/240 V
Wellenlängenbereich 400 bis 750 nm
Gewicht (angloamerikanisch) 18,5 lb.
Gewicht (metrisch) 8 kg