Learn More
Agilent BioTek 800 TS Absorptionsleser, IVD
Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Descrizione
Der BioTek 800 TS Absorptionsleser ist ein kostengünstiges, hochwertiges Mikrotiterplatten-Lesegerät für Assays im 6- bis 384-Well-Format. Zu den Anwendungen gehören ELISA, Proteinquantifizierung, Enzymkinetik und zellbasierte Assays.
Der Farb-Touchscreen zeigt eine visuelle Benutzeroberfläche, die eine schnelle und einfache Programmierung ermöglicht. Umfangreiche Funktionalität und Datenanalyse leistet die Software Gen5. Der 800 TS in Kombination mit dem 50 TS Wäscher stellt ein kompaktes, vielseitiges und kostengünstiges System zur Automatisierung vieler Anwendungsabläufe dar.
Specifica
Specifica
| Produkttyp | Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Detektortyp | Fotodiode |
| Schnittstelle | USB |
| Lichtquelle | Wolfram-Halogenlampe |
| Reading Options | Endpunkt-, Kinetik-, Well-Bereich-Scanning |
| Schütteln | Linear (außer NB-Konfigurationen) |
| Software Type | Gen5 Datenanalysesoftware, Gen5 Secure für Konformität mit 21 CFR Part 11 (Option) |
| Bandbreite | 10 nm |
| Zertifizierung/Konformität | CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform. |
| Filter | 340, 405, 450, 490, 630 nm |
| Vedi altri risultati |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.