Learn More
Agilent BioTek 800 TS Absorptionsleser, IVD
Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Beschreibung
Der BioTek 800 TS Absorptionsleser ist ein kostengünstiges, hochwertiges Mikrotiterplatten-Lesegerät für Assays im 6- bis 384-Well-Format. Zu den Anwendungen gehören ELISA, Proteinquantifizierung, Enzymkinetik und zellbasierte Assays.
Der Farb-Touchscreen zeigt eine visuelle Benutzeroberfläche, die eine schnelle und einfache Programmierung ermöglicht. Umfangreiche Funktionalität und Datenanalyse leistet die Software Gen5. Der 800 TS in Kombination mit dem 50 TS Wäscher stellt ein kompaktes, vielseitiges und kostengünstiges System zur Automatisierung vieler Anwendungsabläufe dar.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Detektortyp | Fotodiode |
| Schnittstelle | USB |
| Lichtquelle | Wolfram-Halogenlampe |
| Reading Options | Endpunkt-, Kinetik-, Well-Bereich-Scanning |
| Schütteln | Linear (außer NB-Konfigurationen) |
| Software Type | Gen5 Datenanalysesoftware, Gen5 Secure für Konformität mit 21 CFR Part 11 (Option) |
| Bandbreite | 10 nm |
| Zertifizierung/Konformität | CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform. |
| Filter | 405, 450, 490, 630 nm |
| Mehr anzeigen |