Learn More
Knick Elektronische™ 766 Wasserdichtes Labor-pH-Messgerät
Das wasserdichte pH-Labormessgerät 766 wurde für Standardanwendungen im täglichen Laboralltag entwickelt. Es kombiniert praktische Funktionalität und einfache Bedienung mit umfassenden Sicherheitsfunktionen.
Marke:  Knick Elektronische™ 766
Artikelnummer. 10518181
  • 2075.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gaincheck automatischer Selbsttest
  • Trueline kalibrierter analoger Schreiberausgang
  • Sensorüberwachung mit Sensoface-Symbolalarmen
  • Automatische Kalibrierung mit patentiertem Calimatic
  • EMV nach NAMUR
  • Gleichzeitige Anzeige von pH und Temperatur
  • Einfacher Betrieb
  • Absolut dichte Folientastatur
  • Robustes Gehäuse
  • Schutzkategorie IP 54
  • 3 Jahre Garantie
Gaincheck, Kalimatic, Aufzeichnung, Schreiber, pH, Messgerät
Spezifikation
Spezifikation
Sensoface-Symbolwarnungen, automatische Kalibrierung, gleichzeitige Anzeige von pH und Temperatur
Absolut dichte Folientastatur
pH-Labormessgerät
Standardanwendungen im täglichen Laboralltag.
766 Labor-pH-Messgerät
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Knick Elektronische™ 766 Wasserdichtes Labor-pH-Messgerät > 766 Wasserdichtes Labor-pH-Messgerät; Lieferumfang: Sensoface-Symbolwarnungen, automatische Kalibrierung, gleichzeitige Anzeige von pH und Temperatur