Learn More
Cytiva Panpeha Indikatorpapier
Zur schnellen Bestimmung von ph-Werten. Whatman™ pH-Indikatoren sind mit einer Mischung aus mehreren Indikatoren imprägniert, die die Farbe ändern, wenn sie in Kontakt mit einer bestimmten Probenlösung kommen.
Marke:  Cytiva 10362000
21.88 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11354974
  • 25.05 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zur schnellen Bestimmung von ph-Werten.Whatman™ pH-Indikatoren sind mit einer Mischung aus mehreren Indikatoren imprägniert, die die Farbe ändern, wenn sie in Kontakt mit einer bestimmten Probenlösung kommen.
Bestimmung des pH-Werts durch Vergleich mit der beiliegenden Farbtafel. Bei Kontakt mit der Probelösung nehmen die Teststreifen eine bestimmte Farbe an.
  • Sofortige pH-Messwerte
  • Präzise und für zahlreiche routinemäßige pH-Tests geeignet
  • Preiswert
  • Praktisch und tragbar für den Einsatz vor Ort. Diese pH-Indikatorpapiere sind mit einer Mischung aus verschiedenen Indikatoren getränkt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0 bis 14
Farbvergleichsdiagramm
Indikatorpapier
Streifen
100/Packung
Name des Produkts
Cytiva Panpeha Indikatorpapier > pH-Farbindikator: 1; pH-Bereich: 0 bis 14