Learn More
Grant Instruments™ Nicht-gerührtes Wasserbad
Artikelnummer. 15167015
Click to view available options
Tiefe (metrisch):
215 mm
380 mm
590 mm
Kapazität (metrisch):
5 l
12 l
18 l
Heizleistung:
1400 W (230 V), 1050 W (120 V)
350 W (230V und 120V)
800 W, 230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15167015
Marke: Grant Instruments™ JBA5
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Die optimale Wahl für Schulen und Hochschulen, die ein einfaches, anwenderfreundliches, aber hochwertiges Wasserbad benötigen. Die Bodenwanne ist standardmäßig inbegriffen. (Der Deckel ist separat erhältlich.) Das JBA-Sortiment umfasst drei Modelle: 5 l, 12 l und 18 l.
Die optimale Wahl für Schulen und Hochschulen, die ein einfaches, anwenderfreundliches, aber hochwertiges Wasserbad benötigen. Die Bodenwanne ist standardmäßig inbegriffen. Das JBA-Sortiment umfasst drei Modelle: 5 l, 12 l und 18 l.
  • Umgebungstemperaturbereich+5 bis 95 °C
  • Stabilität: ±0.5 °C
  • Einzigartige Set and ForgetTM Technologie – schnelles Aufheizen, zuverlässige TemperaturregelungEinfache, intuitive Bedienelemente – schnelle und einfache Temperatureinstellung Praktische Frontpanelverriegelung – verhindert unbeabsichtigte Änderungen am Frontpanel Edelstahlbehälter – Edelstahl mit dauerhaft polierter Oberfläche 3 Jahre Garantie
Bestellinformation
Lid is sold separately.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kammermaterial Edelstahl
Reglertyp Digital
Kapazität (metrisch) 5 l
Zertifizierung/Konformität DIN 58966
Temperaturbereich Umgebungstemperatur +5 °C bis 95 °C
Heizleistung 350 W (230V und 120V)
Material Rostfreier Stahl
Modell JBA5
Gewährleistung 3 Jahre
Abmessungen (L x B x H) 215 x 335 x 200 mm
Länge (metrisch) 215 mm
Breite (metrisch) 335 mm
Höhe (metrisch) 200 mm
Tiefe (metrisch) 215 mm
Gewicht (metrisch) 3,9 kg
Spannung 120/230 V