Learn More
Cytiva Panpeha Indikatorpapier
Zur schnellen Bestimmung von ph-Werten. Whatman™ pH-Indikatoren sind mit einer Mischung aus mehreren Indikatoren imprägniert, die die Farbe ändern, wenn sie in Kontakt mit einer bestimmten Probenlösung kommen.
Marke: Cytiva 10360005
Beschreibung
Zur schnellen Bestimmung von ph-Werten.Whatman™ pH-Indikatoren sind mit einer Mischung aus mehreren Indikatoren imprägniert, die die Farbe ändern, wenn sie in Kontakt mit einer bestimmten Probenlösung kommen.
Bestimmung des pH-Werts durch Vergleich mit der beiliegenden Farbtafel. Bei Kontakt mit der Probelösung nehmen die Teststreifen eine bestimmte Farbe an.
- Sofortige pH-Messwerte
- Präzise und für zahlreiche routinemäßige pH-Tests geeignet
- Preiswert
- Praktisch und tragbar für den Einsatz vor Ort. Diese pH-Indikatorpapiere sind mit einer Mischung aus verschiedenen Indikatoren getränkt
Spezifikation
0 bis 14 | |
Farbvergleichsdiagramm | |
Indikatorpapier |
Streifen | |
200 pro Packung |