Learn More
Wilmad-LabGlass™ Reaktionsüberwachungssystem für NMR-Röhrchen mit Außendurchmesser von 5 mm
Das Wilmad-LabGlass Reaktionsüberwachungssystem wurde entwickelt, um Reaktionen von Anfang bis Ende zu überwachen. Es ist ein NMR-Röhrchen aus Borosilikatglas mit zwei Kammern, das das Mischen in Röhrchen ermöglicht.
Marke:  Wilmad-LabGlass™ 66000-0109
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15886895
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beinhaltet: Die schwarze Phenolkappe, die während des Mischens verwendet wird, hat keinen Einsatz und sollte immer in einer senkrechten Position gehalten werden.
Beschreibung
Beschreibung
Das System verfügt über eine innere Kammer mit einer Spitze aus Teflon™, die bei der Befestigung eine positive Dichtung erzeugt und so Lösungen voneinander trennt, bis der Anwender zum Mischen bereit ist.
  • Ermöglicht den Kauf von Spectren für den Zeitpunkt vor bzw. nach dem Mischen
  • Das In-situ-Mischen von Lösungen liefert ein klares Bild der Reaktion ‘davor und danach’
  • Ermöglicht die Bestimmung spezifischer Reaktionsendpunkte
  • Eliminiert Variablen und reduziert das Kontaminationsrisiko während  Versuchen
  • Ermöglicht möglicherweise die Erfassung von ersten kinetischen Datenpunkten in Tischspektrometern, bei denen der obere Teil des Probenröhrchens zugänglich ist
  • Ermöglicht es Forschern, Reaktionsversuche ohne spezielle Instrumente oder Ausrüstung durchzuführen
  • Enthält eine extra schwarze Phenolkappe mit einem weißen Gummieinsatz für das äußere Röhrchen für eine einfache Probenlagerung
  • Aus Borosilikatglas Typ 1, Klasse A
Spezifikation
Spezifikation
24,8 cm eingezogen, 45,1 cm ausgezogen
Reaktionsüberwachungssystem
Phenolharz
5 mm
600 MHz
Kappe aus schwarzem Phenolharz
1
Borosilikatglas
Transparent, mit roter und schwarzer Kappe
Kappe
3 mm
Mischen im Röhrchen
9.75 Zoll eingeklappt, 17.75 Zoll ausgeklappt
WG-RMS-8
Name des Produkts
Wilmad-LabGlass™ Reaktionsüberwachungssystem für NMR-Röhrchen mit Außendurchmesser von 5 mm > Länge: 9.75 Zoll eingeklappt, 17.75 Zoll ausgeklappt