Learn More
Wilmad-LabGlass™ Reaktionsüberwachungssystem für NMR-Röhrchen mit Außendurchmesser von 5 mm
Das Wilmad-LabGlass Reaktionsüberwachungssystem wurde entwickelt, um Reaktionen von Anfang bis Ende zu überwachen. Es ist ein NMR-Röhrchen aus Borosilikatglas mit zwei Kammern, das das Mischen in Röhrchen ermöglicht.
486.00 € - 585.00 €
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Produkttyp Reaktionsüberwachungssystem
Farbe Transparent, mit roter und schwarzer Kappe
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlusstyp Kappe
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Länge (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15876895
Unterlagen ansehen
Wilmad-LabGlass™
66000-0108
8.75 Zoll eingeklappt, 15.75 Zoll ausgeklappt Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15886895
Unterlagen ansehen
Wilmad-LabGlass™
66000-0109
9.75 Zoll eingeklappt, 17.75 Zoll ausgeklappt Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Das System verfügt über eine innere Kammer mit Spitze aus Teflon™, die bei der Befestigung eine positive Dichtung erzeugt und so Lösungen voneinander trennt, bis der Benutzer zum Mischen bereit ist.
  • Ermöglicht den Kauf von Spektren für den Zeitpunkt vor bzw nach dem Mischen
  • Das In-situ-Mischen von Lösungen liefert ein klares Bild der Reaktion ‘davor und danach’
  • Ermöglicht die Bestimmung spezifischer Reaktionsendpunkte
  • Eliminiert Variablen und reduziert das Kontaminationsrisiko während  Versuchen
  • Ermöglicht möglicherweise die Erfassung von ersten kinetischen Datenpunkten in Tischspektrometern, bei denen der obere Teil des Probenröhrchens zugänglich ist
  • Ermöglicht es Forschern, Reaktionsversuche ohne spezielle Instrumente oder Ausrüstung durchzuführen
  • Enthält eine extra schwarze Phenolkappe mit einem weißen Gummieinsatz für das äußere Röhrchen für eine einfache Probenlagerung
  • Aus Borosilikatglas Typ 1, Klasse A
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas
Transparent, mit roter und schwarzer Kappe
Kappe
3 mm
Mischen im Röhrchen
1
Reaktionsüberwachungssystem
Phenolharz
5 mm
600 MHz
Kappe aus schwarzem Phenolharz
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wilmad-LabGlass™ Reaktionsüberwachungssystem für NMR-Röhrchen mit Außendurchmesser von 5 mm