Learn More
Greiner Bio-One 5 ml-Immunologieröhrchen aus Polystyrol
Geeignet zum Bestimmen von Hormonspiegeln.
265.00 € - 286.20 €
Spezifikation
Material | Polystyrol |
---|---|
Produkttyp | Immuno Röhrchen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bestimmung der Hormonspiegel |
Länge (metrisch) | 75 mm |
Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
Produktcode | Marke | Oberfläche | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Oberfläche | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13077573
|
Greiner Bio-One
115061 |
Hohe Bindungskapazität | Ohne Stern am Boden des Röhrchens |
265.00 €
2000 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13087573
|
Greiner Bio-One
115070 |
Mittleres Bindungsvermögen | Stern am Boden des Röhrchens |
277.72 €
2000 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13097573
|
Greiner Bio-One
115071 |
Hohe Bindungskapazität | Stern am Boden des Röhrchens |
286.20 €
2000 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Rundboden
- Durchm. x Höhe: 12 x 75 mm
- Erhältlich mit mittlerem oder hohem Bindungsvermögen
- Mit oder ohne Stern am Boden
- Der Stern am Boden des Röhrchens dient zur Erhöhung der Oberfläche und ermöglicht somit die Bindung von Mengen an Antigenen und Antikörpern
Spezifikation
Polystyrol | |
Bestimmung der Hormonspiegel | |
12 mm |
Immuno Röhrchen | |
75 mm | |
5 mL |