Learn More
Greiner Bio-One 5 ml-Immunologieröhrchen aus Polystyrol
Geeignet zum Bestimmen von Hormonspiegeln.
Marke: Greiner Bio-One 115070
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Rundboden
- Durchm. x Höhe: 12 x 75 mm
- Erhältlich mit mittlerem oder hohem Bindungsvermögen
- Mit oder ohne Stern am Boden
- Der Stern am Boden des Röhrchens dient zur Erhöhung der Oberfläche und ermöglicht somit die Bindung von Mengen an Antigenen und Antikörpern
Spezifikation
Stern am Boden des Röhrchens | |
Polystyrol | |
Mittleres Bindungsvermögen | |
12 mm |
Bestimmung der Hormonspiegel | |
Immuno Röhrchen | |
75 mm | |
5 mL |