Learn More
Greiner Bio-One 5 ml-Immunologieröhrchen aus Polystyrol
Geeignet zum Bestimmen von Hormonspiegeln.
Marke:  Greiner Bio-One 115061
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13077573
  • 142.86 € / 2000 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Rundboden
  • Durchm. x Höhe: 12 x 75 mm
  • Erhältlich mit mittlerem oder hohem Bindungsvermögen
  • Mit oder ohne Stern am Boden
  • Der Stern am Boden des Röhrchens dient zur Erhöhung der Oberfläche und ermöglicht somit die Bindung von Mengen an Antigenen und Antikörpern
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bestimmung der Hormonspiegel
Immuno Röhrchen
75 mm
5 mL
Polystyrol
Hohe Bindungskapazität
12 mm
Without Star Bottom