Learn More
Greiner Bio-One 5 ml-Immunologieröhrchen aus Polystyrol
Geeignet zum Bestimmen von Hormonspiegeln.
Marke:  Greiner Bio-One 115071
Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.20000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13097573
  • 286.20 € / 2000 Stück
Verfügbar ab: 20-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Rundboden
  • Durchm. x Höhe: 12 x 75 mm
  • Erhältlich mit mittlerem oder hohem Bindungsvermögen
  • Mit oder ohne Stern am Boden
  • Der Stern am Boden des Röhrchens dient zur Erhöhung der Oberfläche und ermöglicht somit die Bindung von Mengen an Antigenen und Antikörpern
Spezifikation
Spezifikation
Immuno Röhrchen
Polystyrol
Hohe Bindungskapazität
12 mm
Bestimmung der Hormonspiegel
Stern am Boden des Röhrchens
75 mm
5 mL