Learn More
Eppendorf™ 500 μl-96-Well-DeepWell-Platten aus Polypropylen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Die Kombination aus einem neuen Well-Design und einem ausgeklügelten Farbkodierungssystem erleichtert Ablesbarkeit und Orientierung. Die Geometrie der Wells in den Eppendorf™ 500 μl 96-Well-Deepwell-Platten aus Polypropylen ermöglicht eine Schnellpipettierung ohne Spritzer, ein hervorragendes Mischen und eine Hochgeschwindigkeitszentrifugierung, die Ihre manuellen und automatischen Arbeitsabläufe beschleunigt.
Marke:  Eppendorf™ 0030505107
1016.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10062043
  • 1070.00 € / 120 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gemäß allen geltenden Richtlinien: SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 und EN 13485
  • Recovermax – konkav gewölbter Rundboden der Wells mit geglätteten Kanten
  • Optitrack – farbig gerahmte Platten mit alphanumerischer Beschriftung
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • G-safe – höchste Zentrifugationsstabilität
  • LoBind – frei von Oberflächenbeschichtungen wie Silikon
  • Frei von DNA, DNase, RNase und PCR-Hemmern (PCR-rein)
  • LoBind Protein – minimaler Proteinverlust (weniger als 3 % BSA 1 μg/ml)
  • LoBind DNA – weniger als 1 % Verlust von DNA/RNA bei niedrigen Konzentrationen und extremen Bedingungen (hohe Salzkonzentration, kurze DNA-Fragmente)
  • Autoklavierbar
  • Wahlweise mit Barcode erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
Weiß
96
8 x 12
Polypropylen 
500 μl