Learn More
Eppendorf™ 500 μl-96-Well-DeepWell-Platten aus Polypropylen
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Weiß
Menge:
120/Packung
40 Teller
Packungsgröße:
120 Stück
40 Stück
Beschreibung
- Gemäß allen geltenden Richtlinien: SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 und EN 13485
- Recovermax – konkav gewölbter Rundboden der Wells mit geglätteten Kanten
- Optitrack – farbig gerahmte Platten mit alphanumerischer Beschriftung
- Hohe chemische Beständigkeit
- G-safe – höchste Zentrifugationsstabilität
- LoBind – frei von Oberflächenbeschichtungen wie Silikon
- Frei von DNA, DNase, RNase und PCR-Hemmern (PCR-rein)
- LoBind Protein – minimaler Proteinverlust (weniger als 3 % BSA 1 μg/ml)
- LoBind DNA – weniger als 1 % Verlust von DNA/RNA bei niedrigen Konzentrationen und extremen Bedingungen (hohe Salzkonzentration, kurze DNA-Fragmente)
- Autoklavierbar
- Wahlweise mit Barcode erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Farbe | Gelb |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl Wells | 96 |
| Gesamtvolumen (metrisch) Well | 500 μl |
| Menge | 40 Teller |