Learn More
5-Bromindol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10504284
5-Bromindol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10504284
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10504284
Marke: Thermo Scientific Acros 107061000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10075-50-0
Summenformel C8H6BrN
Molekulargewicht (g/mol) 196.05
MDL-Nummer MFCD00005670
InChI-Schlüssel VXWVFZFZYXOBTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromoindole, 1h-indole, 5-bromo, 5-bromo indole, 5-bi, 5bromoindole, 5-bromo-indole, zlchem 227, 5-bromo 1h indole, pubchem1661Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24905
IUPAC-Name 5-Brom-1H-Indol
SMILES BrC1=CC=C2NC=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromoindole
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 89.0°C to 92.0°C
Farbe Weiß bis braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Formelmasse 196.05
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0416658 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/08/2022 Catalog Number
ChargennummerA0383213 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/04/2022 Catalog Number
Name des Produkts
5-Bromindol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >