Learn More
2-Brom-6-Methoxynaphthalin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10021711
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5111-65-9
MDL-Nummer MFCD00004062
InChI-Schlüssel AYFJBMBVXWNYLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methoxy-2-bromonaphthalene, naphthalene, 2-bromo-6-methoxy, 6-bromo-2-methoxynaphthalene, 2-bromo-6-methoxy-naphthalene, 6-brom-2-naphthyl-methyl ether, 2-bromo-6-methoxynapthalene, unii-s19t080mrg, naproxen ep impurity n, bromo 2--6-methoxy naphthalene, 2-methoxy-6-bromonaphthalene
PubChem CID 78786
IUPAC-Name 2-Brom-6-Methoxynaphthalin
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-6-methoxynaphthalene
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 105°C to 111°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C11H9BrO
Strukturformel BrC10H6OCH3
Menge 5 g
Beilstein 06, 651
Molekulargewicht (g/mol) 237.1
Formelmasse 237.1
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-6-methoxynaphthalene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.