Learn More
5-Bromindol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11429826
5-Bromindol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429826
100 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11429826
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20307.22
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10075-50-0
Summenformel C8H6BrN
Molekulargewicht (g/mol) 196.05
MDL-Nummer MFCD00005670
InChI-Schlüssel VXWVFZFZYXOBTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromoindole, 1h-indole, 5-bromo, 5-bromo indole, 5-bi, 5bromoindole, 5-bromo-indole, zlchem 227, 5-bromo 1h indole, pubchem1661Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24905
IUPAC-Name 5-Brom-1H-Indol
SMILES BrC1=CC=C2NC=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromoindole
Schmelzpunkt 89°C to 92°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
Beilstein 112877
Formelmasse 196.05
Reinheit (%) 99%
Name des Produkts
5-Bromindol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >