Learn More
Heidolph instruments 5° Schüttler mit angewinkelter Plattform
Verfügt über einen Neigungswinkel von 5° für sanfte und schonende Bewegungen
2390.00 € - 2460.00 €
Spezifikation
Neigungswinkel | 5 ° |
---|---|
Tragkraft (metrisch) | 5 kg |
Drehzahlbereich | 2 bis 50 U/min |
Elektrische Anforderungen | 230/240 V, 50/60 Hz |
Spannung | 230/240 V |
Produktcode | Marke | Abmessungen (T x B x H) innen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (T x B x H) innen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10707451
|
Heidolph instruments
543-32205-00 |
375 x 320 x 185 mm |
2460.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10213031
|
Heidolph instruments
543-42205-00 |
375 x 320 x 195 mm |
2390.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Polymax 1040 ist ein mittelgroßes Modell und hat eine Beladungskapazität von 5 kg.
- Verfügt über einen Neigungswinkel von 5° für sanfte und schonende Bewegungen
- Dieses Modell eignet sich für alle Gefäße – Kulturplatten, Medienflaschen, Erlenmeyerkolben. Es sind keine Grenzen gesetzt.
- Über die analogen Regler kann die variable Drehzahl von 2 auf 50 U/min eingestellt und kontinuierlich angepasst werden – ideal für Zellkulturplatten.
- Dieses Modell ist für das modulare Inkubatorsystem geeignet und wird für Anwendungen empfohlen, die eine variable Temperaturregelung von bis zu 65 °C erfordern.
Spezifikation
5 ° | |
2 bis 50 U/min | |
230/240 V | |
EN 60529 | |
375 mm | |
Elektronisch | |
Rutschfeste Gummimatte |
5 kg | |
230/240 V, 50/60 Hz | |
0 bis 50 °C | |
50/60 Hz | |
320 mm | |
80 % | |
1 bis 120 min |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heidolph instruments 5° Schüttler mit angewinkelter Plattform