Learn More
Labcon™ SuperClear™ 5 mL Centrifuge Tubes with Attached Caps
Centrifuge tubes with attached flat snap caps, molded graduations, and writing surface.
Marke: Labcon™ 3048-860-000-9
58.36 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Einfrierbar bis -80 °C
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Beiliegend | |
Autoklavierbar | |
Naturfarben | |
Zentrifugation | |
ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei | |
SuperClear™ | |
Konisch |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
5 mL | |
Polypropylenharz | |
250 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Karton | |
Unsteril | |
Ja | |
25.000 RZB |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen