Learn More
4-Nitrobenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10497920
4-Nitrobenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10497920
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
250 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10497920
Marke: Thermo Scientific Acros 150431000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-04-3
Summenformel C7H4ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 185.56
MDL-Nummer MFCD00007345
InChI-Schlüssel SKDHHIUENRGTHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-nitrobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-nitro, 4-nitrobenzoic acid chloride, p-nitrobenzoic acid chloride, benzoyl chloride, p-nitro, 4-nitro-benzoyl chloride, unii-x3h8pw2gc4, ccris 3136, 4-nitrobenzoylchloride, 4-nitro benzoyl chlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8502
IUPAC-Name 4-Nitrobenzoylchlorid
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrobenzoyl chloride
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 70°C to 74°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 202°C to 205°C (105.0 mmHg)
Flammpunkt 102°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel O2NC6H4COCl
Menge 100 g
Beilstein 09, 394
Fieser 01,736
Merck Index 15, 6677
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes in water. Other solubilities: decomposes in alcohol,soluble in diethyl ether
Formelmasse 185.57
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flocken oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466852 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2024 Catalog Number150435000,150430050,150432500,150431000
ChargennummerA0444659 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number150435000,150430050,150432500,150431000
ChargennummerA0400437 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number150435000,150430050,150432500,150431000
ChargennummerA0394231 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number150435000,150430050,150432500,150431000
ChargennummerA0387601 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/05/2022 Catalog Number150435000,150430050,150432500,150431000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitrobenzoyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-Nitrobenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >