Learn More
Acetylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11328895
Acetylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328895
500 mL
Click to view available options
Menge:
25 mL
500 mL
2500 mL
Artikelnummer. 11328895
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14013.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Acetyl chloride acts as a reagent for the preparation of esters and amides of acetic acid. It is also useful as an important reactant in Friedel-Crafts reactions as well as in the introduction of an acetyl group. It serves as a starting material in the production of pharmaceutical, new plating complexing agent, acylation agent and synthetic organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Acetylchlorid dient als Reagenz für die Vorbereitung von Estern und Amiden von Essigsäure. Es ist auch als wichtiger Reaktant in Friedel-Crafts-Reaktionen sowie bei der Einführung einer Acetylgruppe nützlich. Es dient als Ausgangsmaterial für die Herstellung von Arzneimitteln, neuen Beschichtungskomplexbildnern, Acylierungsstoffen und synthetischen organischen Zwischenprodukten.
Löslichkeit
Mischbar mit Aceton, Chloroform, Eisessigsäure, Petrolether, Ether und Benzol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Wasser, Alkoholen, Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-36-5
Summenformel C2H3ClO
Molekulargewicht (g/mol) 78.50
MDL-Nummer MFCD00000719
InChI-Schlüssel WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662
PubChem CID 6367
ChEBI CHEBI:37580
IUPAC-Name Acetylchlorid
SMILES CC(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetyl chloride
Schmelzpunkt -112°C
Dichte 1.104
Siedepunkt 50°C to 52°C
Flammpunkt 4°C (39°F)
Geruch Pungent
Strukturformel CH3COCl
Brechungsindex 1.389
Menge 500 mL
UN-Nummer UN1717
Beilstein 605303
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,85
Löslichkeitsinformationen Miscible with acetone,chloroform,glacial acetic acid,petroleum ether,ether and benzene.
Formelmasse 78.5
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253212 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2024 Catalog NumberL14013.0F,L14013.AP,L14013.AC
Chargennummer10251738 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberL14013.0F,L14013.AP,L14013.AC
Chargennummer10244014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/03/2024 Catalog NumberL14013.0F,L14013.AP,L14013.AC
Chargennummer10249157 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2024 Catalog NumberL14013.0F,L14013.AP,L14013.AC
Chargennummer10185736 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/05/2023 Catalog NumberL14013.0F,L14013.AP,L14013.AC
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: acetyl chloride
Name des Produkts
Acetylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >