Learn More
Acryloylchlorid, 96 %, stab. mit 400 ppm Phenothiazin, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11318395
Acryloylchlorid, 96 %, stab. mit 400 ppm Phenothiazin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318395
50 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11318395
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L10363.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Acryloylchlorid wird bei der Herstellung von Kunststoffen verwendet. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Acrylatmonomeren und Polymeren. Sie dient auch als Substrat für die Kreuzmetathese. Darüber hinaus wird es in der organischen Synthese für die Einführung von Acrylgruppen in andere Verbindungen verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Acryloylchlorid wird bei der Herstellung von Kunststoffen verwendet. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Acrylatmonomeren und Polymeren. Sie dient auch als Substrat für die Kreuzmetathese. Darüber hinaus wird es in der organischen Synthese für die Einführung von Acrylgruppen in andere Verbindungen verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Alkoholen, Oxidationsmitteln, starken Basen und Polymerisationsinitiatoren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 814-68-6
Summenformel C3H3ClO
Molekulargewicht (g/mol) 90.51
MDL-Nummer MFCD00000731
InChI-Schlüssel HFBMWMNUJJDEQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Acryloylchlorid, Acrylylchlorid, 2-Propenylchlorid, Acrylsäurechlorid, Propenoylchlorid, chlorid kyseliny akrylove Tschechisch, chlorid kyseliny akrylove, unii-8k23o56tg5, chlorid kyseliny akrylove czech, acrylylchlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 13140
IUPAC-Name Prop-2-Enoylchlorid
SMILES ClC(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acryloylchlorid
Namenshinweis Stabilisiert mit 400 ppm Phenothiazin
Dichte 1.114
Siedepunkt 74 °C bis 76 °C
Flammpunkt −4 °C (24 °F)
Geruch Stechend
Strukturformel CH2=CHCOCl
Brechungsindex 1.435
Menge 50 g
UN-Nummer UN3383
Beilstein 635744
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 90.51
Reinheit (%) 96%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10248409 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/10/2023 Catalog NumberL10363.30,L10363.18,L10363.09
Chargennummer10231459 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/11/2022 Catalog NumberL10363.30,L10363.18,L10363.09
Chargennummer10242539 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/08/2022 Catalog NumberL10363.30,L10363.18,L10363.09
Chargennummer10162785 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL10363.30,L10363.18,L10363.09
Chargennummer10193574 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL10363.30,L10363.18,L10363.09
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acryloyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P320-Besondere Behandlung dringend erforderlich (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Acryloylchlorid, 96 %, stab. mit 400 ppm Phenothiazin, Thermo Scientific Chemicals >